Fontos dokumentumok
C8093
Anti-Connexin 43 Antibody
mouse monoclonal, CXN-6
Szinonimák:
Mouse monoclonal antibody
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-Connexin-43 antibody produced in mouse, clone CXN-6, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CXN-6, monoclonal
molekulatömeg
antigen 43 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, hamster, bovine, mouse, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:8,000-1:16.000 using mouse whole brain extract
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GJA1(2697) , GJA1P1(2698)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- fluorescent immunostaining
- western blotting
- immunocytochemistry
- preparation of immuno-affinity columns
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.