AB1728
Anti-Connexin 43 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Gap Junction alpha-1 Protein (CxA-1)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Connexin 43 Antibody, CT, cytosolic, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GJA1(2697)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
2-10 µg of a previous lot was used in immunoprecipitation.
ELISA:
A previous lot of this antibody was used at 1:10,000-100,000 dilution using 50 - 100 ng Cx43 control peptide (Catalog number AG636) per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected CONNEXIN 43 on 10 μg of Huvec lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Control: Heart tissue, mouse brain tissue lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2