MABT901
Anti-Connexin 43 Antibody, C-terminal Antibody, clone P4G9
clone P4G9, from mouse
Szinonimák:
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P4G9, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
guinea pig (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Gja1(281193)
dog ... Gja1(403418)
guinea pig ... Gja1(100379273)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in NRK cells (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe s Lab at the Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Immunoprecipitation applications (Sosinsky, G.E., et. al. (2007). Biochem J. 408(3):375-85).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Immunocytochemistry applications (Norris, R.P., et. al. (2008). Development. 135(19):3229-38).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Immunocytochemistry applications (Churko, J.M., et. al. (2010). Biochem J. 429(3):473-83).
Cell Structure
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Connexin 43 in human heart tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1