AB1593
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, a.a. 44-63
serum, Chemicon®
Szinonimák:
APP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Egyediség
The amyloid precursor protein is the subject of intensive investigations to determine how this protein is broken down abnormally in Alzheimer′s disease to give rise to the b-amyloid protein which is present in senile plaques and vessels. This antiserum has been shown to be immunoreactive to the immunizing peptide by ELISA. The antiserum will immunolabel dystrophic neurites in senile plaques in both formalin-fixed paraffin sections and paraformaldehyde fixed frozen sections from Alzheimer′s brain.
This antiserum should be a valuable tool for scientist and neuropathologists who study the role of amyloid in Alzheimer′s′s disease.
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence
Immunohistochemistry
Formalin fixed paraffin embedded tissue:1:50-1:100
4% paraformaldehyde fixed frozen sections: 1:2,500-1:5,000
ELISA: 1:1,500 against immunogen peptide
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1