AB5352
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, CT
serum, Chemicon®
Szinonimák:
APP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, monkey
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry on NTera2 and COS cell lines: 1:100-1:400
Western blot: 1:500-1:2000: The low abundance of full length APP in untreated cells means that poor response is seen with immunoblotting of whole cell lysates. We recommend that membrane fractions be prepared to increase the loading of APP as well as remove potential interferences from soluable proteins. NTera2, Cos7 and Hela cell membrane preparations are positive by western blots.
Immunoprecipitation: 1:100-1:400.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2