Merck
924423
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Szinonimák:
1,3,5-Triformyl-2,4,6-trihydroxybenzene, 1,3,5-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-benzenetricarboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.14
MDL-szám:
NACRES:
NA.22
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)