Fontos dokumentumok
869003-M
Sigma-Aldrich
Luteinizing Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Szinonimák:
Luteinizing Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, hLH
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
biológiai forrás:
human
Forma:
solid
Teszt:
≥95% (weight)
biológiai forrás
human
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 5613
Teszt
≥95% (weight)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.05% hCG
≤0.5% hFSH, hTSH
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native, human luteinizing hormone from pituitary gland. Heterodimeric glycoprotein hormone secreted by the anterior pituitary gland that is required for ovulation, spermatogenesis, and the biosynthesis of sex steroids. Regulates biosynthesis and/or secretion of sex steroids. In the female, LH stimulates synthesis of progesterone in the ovaries, release of estrogen from Graafian follicles, induction of ovulation, and formation of the corpus luteum. In the male, LH stimulates testosterone secretion by the testes. Biological specificity has been attributed to the β-chain.
Biokémiai/fiziológiai hatások
≥ 5,000 IU/mg
Figyelmeztetés
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Egyéb megjegyzések
Ramanujam, L.N., et al. 1999. Clin. Endocrinol.51, 243.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3