Fontos dokumentumok
L8008
Luteinizing hormone releasing hormone
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
GnRH, Gonadotropin-releasing hormone, LH-RH, [Gly-OH10]-LH-RH, pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Luteinizing hormone releasing hormone, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(Cc4cnc[nH]4)NC(=O)C5CCC(=O)N5)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCCC6C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C55H74N16O14/c1-29(2)19-38(49(80)66-37(9-5-17-59-55(56)57)54(85)71-18-6-10-43(71)53(84)62-26-46(76)77)65-45(75)25-61-47(78)39(20-30-11-13-33(73)14-12-30)67-52(83)42(27-72)70-50(81)40(21-31-23-60-35-8-4-3-7-34(31)35)68-51(82)41(22-32-24-58-28-63-32)69-48(79)36-15-16-44(74)64-36/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,60,72-73H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H,58,63)(H,61,78)(H,62,84)(H,64,74)(H,65,75)(H,66,80)(H,67,83)(H,68,82)(H,69,79)(H,70,81)(H,76,77)(H4,56,57,59)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGACZQNUZMBGFX-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?