869008-M
Growth Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Growth Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, CAS 12629-01-5, is a single chain polypeptide hormone essential for growth of all tissues and plays a role in fat mobilization.
Szinonimák:
Growth Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, hGH, Somatotropin
Teszt
≥97% (weight)
Forma
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥3.5 IU/mg (WHO 1st IRP)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.05% hFSH, hPRL, hLH, hTSH
pI
4.9
oldhatóság
0.01 M sodium bicarbonate: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Brook, C.G.D., et al. 1988. J.Endocrinol.119, 179.
WGK
WGK 3