Fontos dokumentumok
8.51033
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C74H129NO32
Molekulatömeg:
1544.80
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Terméknév
Fmoc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms), Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0150
Analízis megjegyzés
Color (visual): slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Identity (LC-MS): 1542.9 - 1544.9
Purity (TLC(157B)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1