Fontos dokumentumok
8.52166
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser(Trt)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-D-Ser(Trt)-OH, N-α-Fmoc-O-trityl-D-serine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H31NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
569.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N([C@H](COC(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C37H31NO5/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCARTONYOJORBQ-UUWRZZSWSA-N
Általános leírás
Standard building block of introduction of D-serine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-13-1072
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.