Fontos dokumentumok
8.52098
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(EDANS)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Glu(EDANS)-OH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H31N3O8S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
617.67
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-Glu(EDANS)-OH, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C32H31N3O8S/c36-30(34-18-17-33-27-13-5-12-25-24(27)11-6-14-29(25)44(40,41)42)16-15-28(31(37)38)35-32(39)43-19-26-22-9-3-1-7-20(22)21-8-2-4-10-23(21)26/h1-14,26,28,33H,15-19H2,(H,34,36)(H,35,39)(H,37,38)(H,40,41,42)/t28-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPYLYODKLGEPPX-NDEPHWFRSA-N
Általános leírás
Fluorescence-labeled amino acid for preparing fluorescence-quenched peptide substrates by Fmoc SPPS [1]. Most frequently used in conjunction with Dabcyl quenching group.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] J. W. Drijfhout, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 14th American Peptide Symposium′, P. T. P. Kaumaya & R. S. Hodges (Eds), Kingswinford, Mayflower Scientific Ltd., 1996, pp. 129.
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1238
Analízis megjegyzés
Colour (visual): slight grey to grey
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2