Fontos dokumentumok
8.51031
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms)
≥92.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), O-(N-Fmoc-3-aminopropyl)-O′-(N-diglycolyl-3-aminopropyl)-diethyleneglycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H38N2O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
558.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Terméknév
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥92% (TLC)
≥92.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CCCOCCOCCOCCCNC(=O)COCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
Általános leírás
Fmoc-NH-(PEG)2-COOH is a bifunctional 20 atom PEG spacer. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP®, HBTU or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Literature references
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
[2] V. Kumar & J. Aldrich (2003) Org. Lett., 5, 613.
[3] E. Agner, et al. in ′Peptides 2000, Proc. 26th European Peptide Symposium′, Paris, J. Martinez & J.-A- Fehrentz, 2001, pp. 1011.
Alkalmazás
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms) Novabiochem®. CAS 916585-44-9, molar mass 558.62 g/mol.
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0141
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 92 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2