Fontos dokumentumok
8.42116
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylbarbituric acid
for synthesis
Szinonimák:
1,3-Dimethylbarbituric acid
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
212-211-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
1780 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
120-124 °C
oldhatóság
60 g/L
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis. CAS 769-42-6, pH 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 120 °CMelting range (upper value)≤ 124 °CIdentity (IR)passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1