Fontos dokumentumok
8.41321
Sigma-Aldrich
Citraconic anhydride
for synthesis
Szinonimák:
Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
210-459-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.3 hPa ( 47 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
218 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-214 °C/1013 hPa
mp
7-8 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 111 °C
sűrűség
1.243 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O1C(=O)C(=CC1=O)C
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.241 - 1.246
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
231.8 °F
Lobbanási pont (C)
111 °C