Fontos dokumentumok
8.40068
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
for synthesis
Szinonimák:
Tetraoctylphosphonium bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H68BrP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
563.76
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
245-935-7
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<3 (50 g/L in H2O)
mp
40-45 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 121 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVBRLOSUBRKEJW-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
249.8 °F
Lobbanási pont (C)
121 °C