Merck
757861
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 1,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Amine-PEG-carboxylic acid, Amino-PEG acetic acid, AminoPEG carboxylic acid, Aminopolyoxyethylene acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 1,100
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
PEG average Mn 1,000 (n~22)
average Mn 1,100
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
átmeneti hőmérséklet
Tm 48-55 °C
Ω-end
amine
α-end
carboxylic acid
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.