Fontos dokumentumok
8.22161
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
for synthesis
Szinonimák:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid
About This Item
Lineáris képlet:
3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
208-486-8
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥96.0% (acidimetric)
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (acidimetric)
Forma
powder
mp
204-207 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)OC)O
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 205 °C
Melting range (upper value): ≤ 209 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3