Fontos dokumentumok
8.21199
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony
for synthesis
Szinonimák:
Triphenylantimony, Triphenylstibine, Antimony triphenyl
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3Sb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
210-037-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
bp
377 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 113 °C
oldhatóság
<0.001 g/L
térfogatsúly
1490 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Sb](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup