Fontos dokumentumok
409928
N,N-Dimethyl-o-toluidine
99%
Szinonimák:
2,N,N-Trimethylaniline, 2-Methyl-N,N-dimethylaniline, N,N,2-Trimethylaniline, N,N,2-Trimethylbenzenamine, N,N-Dimethyl-2-methylaniline, N,N-Dimethyl-o-methylaniline, o-Methyl-N,N-dimethylaniline, o-Methyldimethylaniline
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.525 (lit.)
bp
76 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDEJGVSZUIJWBM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?