Fontos dokumentumok
8.21130
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophenol
for synthesis
Szinonimák:
4-Methylthiophenol, p-Tolyl mercaptan, p-Thiocresol
About This Item
Lineáris képlet:
4-(CH3)C6H4SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
EC index szám:
203-399-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
powder
bp
195 °C/1013 hPa
mp
39-42 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 70 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Sc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup