Fontos dokumentumok
8.20966
Sigma-Aldrich
n-Pentyl nitrite
for synthesis
Szinonimák:
n-Pentyl nitrite, n-Amyl nitrite, Nitrous acid n-pentyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4ONO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
207-332-7
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (GC)
gőznyomás
65 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
205 °C
bp
104 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point -40 °C
sűrűség
0.88 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(=O)OCCCCC
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSDTZUBPSYWZDX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
32.0 °F
Lobbanási pont (C)
0 °C