Fontos dokumentumok
8.20611
Sigma-Aldrich
Guanidinium carbonate
for synthesis
Szinonimák:
Guanidinium carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH5N3)2 · H2CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
209-813-7
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
530 °C
hatékonyság
1045 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 110 g/L in H2O)
mp
231 °C
oldhatóság
450 g/L
sűrűség
1.29 g/cm3 at 22 °C
térfogatsúly
500‑700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H3]\C(=N\[H])\N.[N+H3]\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3