Fontos dokumentumok
234249
Guanidine nitrate
98%
Szinonimák:
Guanidinium nitrate
Teszt
98%
Forma
solid
mp
213-215 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
funkcionális csoport
amine
nitrate
SMILES string
NC(N)=N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in ammonium nitrate explosive formulations and in various propellant applications including triple-base gun propellants
- to examine the vapor signatures of the nitrate salts of guanidine by isothermal thermogravimetric method
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?