Fontos dokumentumok
8.01417
Sigma-Aldrich
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
for synthesis
Szinonimák:
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H8N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
219-956-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
245 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.9 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
125 °C (decomposes)
oldhatóság
3.3 g/L
sűrűség
1.56 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • The chemistry of aminoguanidine derivatives – preparation, crystal structure, thermal properties, and molecular docking studies of aminoguanidinium salts: Explores the preparation and properties of aminoguanidine derivatives, highlighting the versatility of aminoguanidinium salts in various chemical contexts (R Selvakumar et al., 2015).
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to off white
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3