Fontos dokumentumok
8.20261
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline
for synthesis
Szinonimák:
8-Hydroxyquinoline, Oxine, 8-Quinolinol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
205-711-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
hatékonyság
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reaction type: Addition Reactions
bp
267 °C/1013 hPa
mp
72.5-74.0 °C
oldhatóság
555 mg/L
sűrűség
1.034 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2O
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<ul>
<li><strong>8-Hydroxyquinoline in luminescent cocrystals for analytical detection:</strong> 8-Hydroxyquinoline is used as an electron donor during the development of luminescent organic cocrystal for the detection of 2,4-dinitroaniline, demonstrating its utility in analytical chemistry applications (Liu et al., 2024).</li>
<li><strong>Extraction and determination of pesticides using 8-Hydroxyquinoline functionalized nanocomposites:</strong> Poly(8-hydroxyquinoline) were utilized for the extraction and determination of organophosphorus pesticides in various environmental samples, showcasing its application in environmental monitoring (Shahsavani and Fakhari, 2024).</li>
<li><strong>8-Hydroxyquinoline in medical imaging and therapy:</strong> 8-Hydroxyquinoline is used as a Schiff base derivative and an auxiliary ligand in the synthesis of the dinuclear lanthanide complex [Ho2(L)2(acac)2(CH3OH)2] (Cong et al., 2024).</li>
</ul>
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 74 °C
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)