Fontos dokumentumok
8.20151
Sigma-Aldrich
di-Sodium succinate hexahydrate
for synthesis
Szinonimák:
di-Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4Na2O4 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-778-7
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
oldhatóság:
349 g/L
Minőségi szint
Forma
crystals
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
120 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
349 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Application in nanoparticle synthesis: Di-Sodium succinate hexahydrate is employed in the robust synthesis of size-dispersed triangular silver nanoprisms, demonstrating a key role in the chemical reduction route. This approach contributes to the understanding of nanoparticle formation and could optimize the production processes for applications ranging from electronics to biomedicine (Bahlol et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Loss on drying (130 °C, 2 h): 38.0 - 42.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1