Fontos dokumentumok
S9637
Sodium succinate dibasic hexahydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Butanedioic acid disodium salt, Succinic acid disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH
8—9.5 (25 °C, 270 g/L)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in the assay medium to incubate mitochondria to measure the specific activity of complex-II
- as a component in plant induction medium/ protoplast induction media (PIM) for plant regeneration
- as a small-molecule additive in the fresh medium to study its positive synergistic effects on transgene expression in Chinese hamster ovary (CHO) cells
Tulajdonságok és előnyök
- Versatile and adaptable for a wide variety of laboratory and research applications
- BioReagent Grade Sodium succinate for your Cell Biology and Biochemical research
- Tested for Mammalian and Insect cell culture applications
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)