Fontos dokumentumok
63796
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane
≥95.0%
Szinonimák:
Dimethoxy-(3-mercaptopropyl)methylsilane
Teszt
≥95.0%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.450
bp
96 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiol
SMILES string
CO[Si](C)(CCCS)OC
InChI
1S/C6H16O2SSi/c1-7-10(3,8-2)6-4-5-9/h9H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Nafion-MPMDMS nanocomposite membranes by sol-gel method.
- MPMDMS functionalized magnetic- polysilsesquioxane (PSSQ) nanoparticles applicable for heavy metal ions adsorption.
- Thiol-organosilica nanoparticles.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?