Fontos dokumentumok
5.89578
Sigma-Aldrich
Toluene
99.8%, anhydrous
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.14
Beilstein:
635760
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
NACRES:
NA.22
grade:
anhydrous
Teszt:
99.8%
bp:
110-111 °C (lit.)
gőznyomás:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
gőznyomás
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.8%
öngyulladási hőmérséklet
997 °F
robbanási határérték
7 %
törésmutató
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.9 °F
Lobbanási pont (C)
4.4 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)