8.17045
Polyethylene Glycol
3350, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Poly(ethylene glycol), Polyglycol, Macrogol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 3350, PEG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
GMO free
Halal
Kosher
Ügynökség
JP
Ph. Eur.
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1