Fontos dokumentumok
48500-U
Acenaphthene
analytical standard
Szinonimák:
1,8-Ethylenenaphthalene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.32 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 131 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 5000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
279 °C (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?