Fontos dokumentumok
8.14222
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
(30-35% solution in methanol) for synthesis
Szinonimák:
Potassium methoxid
About This Item
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.22
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
gőznyomás
36 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
415 °C (DIN 51794)
robbanási határérték
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pH
11 ( in H2O)
bp
93.5 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 29.7 °C
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): 30.0 - 35.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.995
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
85.5 °F
Lobbanási pont (C)
29.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)