Fontos dokumentumok
107891
2-Isopropoxyethanol
99%
Szinonimák:
Ethylene glycol monoisopropyl ether, Isopropylglycol
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.41 (lit.)
bp
42-44 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
CC(C)OCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
Lobbanási pont (C)
43 - 45 °C - Equilibrium method
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?