Fontos dokumentumok
329045
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
98%
Teszt
98%
form
solid
mp
123-126 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4FNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as starting reagent in the preparation of novel benzimidazoles having antimycobacterial activity
- in preparation of series of novel acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) inhibitors containing benzimidazole core structure
- in preparation of bis(heterocyclic) skeletal precursors for the Pictet-Spengler reaction
- in solid-phase synthesis of trisubstituted [1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazole-2,4(3H,10H)-diones
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?