Fontos dokumentumok
8.04808
Sigma-Aldrich
Isophthaloyl dichloride
for synthesis
Szinonimák:
Isophthaloyl dichloride, Isophthaloyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,3-(COCl)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
202-774-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.04 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
hatékonyság
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
1410 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.5-8.9 % (v/v)
mp
42-45 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 180 °C
sűrűség
1.39 g/cm3 at 17 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - closed cup