Fontos dokumentumok
Z154857
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 50 mL, dish diam. 57 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.71
material
aluminum
circles
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
50 mL
edényátmérő
57 mm
Általános leírás
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Alkalmazás
Disposable aluminum dishes have been used in rotor packing.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)