Fontos dokumentumok
8.18899
Sigma-Aldrich
Sebacoyl dichloride
for synthesis
Szinonimák:
Sebacoyl dichloride, Sebacoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClOC(CH2)8COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
239.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
203-843-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
161 °C/19 hPa
mp
-5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 113 °C
sűrűség
1.12 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (morpholine method): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C