Fontos dokumentumok
8.03600
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
for synthesis
Szinonimák:
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6Br2N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
285.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
201-030-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
550 °C
hatékonyság
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
186.0-192.0 °C
oldhatóság
1 g/L
sűrűség
1.00 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3