Merck
737135
Sigma-Aldrich
Dibromoisocyanuric acid
96%
Szinonimák:
1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3HBr2N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
mp
305-310 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrN1C(=O)NC(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHBCEKAWSILOOP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)