Fontos dokumentumok
8.03227
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
for synthesis
Szinonimák:
1,4-Dichlorobutane, Tetramethylene chloride
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
203-778-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
220 °C
hatékonyság
3420 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.8-8.9 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 53 °C
sűrűség
1.14 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.140
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup