59994-U
Supel™ Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L109
termékcsalád
Supel™
kiszerelés
1 ea of
parameter
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
oszlop H × belső átmérő
15 cm × 3.0 mm
külső felület
155 m2/g
Mátrix
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
200 Å pore size
Üzemi pH tartomány
1-14
elválasztástechnika
mixed mode
reversed phase
Related Categories
Általános leírás
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
Analízis megjegyzés
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.