78300BC
MVP ICON® Instrument
BioControl, ICON ATP Monitoring for HACCP Management
Szinonimák:
ATP Analyzer, HACCP management system, MVP ICON® Device, Quality Management Instrument, Reliable Quality Control Equipment
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP
ISO
USP
termékcsalád
MVP ICON®
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 1 ea
alkalmazás(ok)
food and beverages
észlelési módszer
bioluminescent
kiszállítva
ambient
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Superior ATP swab design with best-in-class sample release
- Ready-to-use room-temperatures table swabs
- Flexible testing options that complement existing workflows
- Perform instrument calibrations and verifications onsite, anytime.
- Easily track failure rates, retest compliance, and monitor overall program effectiveness
Komponensek
- MVP ICON Instrument
- Protective Case
- USB Cable
- AC Adapter
- International Adapters
- Shoulder Strap
- Quick Start Guide
Alkalmasság
Elv
Tesztelési mód
Rendszerkövetelmények
- Windows 7 or Windows 10
- Minimum memory requirement 512 MB; recommend at least 1GB or more of RAM
- At least 16 GB of hard disk space
- WXGA video resolution of 1280 x 800 or better
- Mouse or other pointing device
- One available USB port
- Adobe Acrobat Reader or similar PDF Viewer
- Printer (optional)
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Cikkek
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.