Fontos dokumentumok
8.02254
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenol
for synthesis
Szinonimák:
4-Chlorophenol, 4-Chloro-1-hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
4-(Cl)C6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-402-6
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
0.15 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
crystals
bp
220 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 121 °C
sűrűség
1.26 g/cm3 at 45 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup