Fontos dokumentumok
8.01392
Sigma-Aldrich
2-(Ethylamino)ethanol
for synthesis
Szinonimák:
2-(Ethylamino)ethanol, N-Ethylethanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-797-5
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (GC)
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
330 °C
hatékonyság
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
3670 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
1.6-11.7 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 78 °C
sűrűség
0.914 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(CCO)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.917
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
172.4 °F
Lobbanási pont (C)
78 °C