Fontos dokumentumok
1.09974
Supelco
Hydrochloric acid solution
c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) , concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Szinonimák:
Hydrochloric acid solution, Hydrogen chloride solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
koncentráció:
0.01 M
pH:
1 ( in H2O, undiluted)
Terméknév
Hydrochloric acid solution, for 1000 ml, c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Acid-base reactions
koncentráció
0.01 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
1 ( in H2O, undiluted)
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: HX0603E-6
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg