69284
NovaBlue(DE3) Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Javasolt termékek
product name
NovaBlue(DE3) Competent Cells - Novagen, NovaBlue is a K-12 strain ideally suited as an initial cloning host due to its high transformation efficiency, DE3 lysogen cannot be used for the blue/white screening of recombinant plasmids
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
transformation efficiency: >1×108 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
This product is covered under license from Brookhaven National Labs. Commercial entities need to obtain a research use license prior to purchase. Please contact your licensing department to confirm that your company already holds a research use license.
Komponensek
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlNovaBlue(DE3) Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•2 ng2 ngTest Plasmid
Figyelmeztetés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2