69825-M
NovaBlue Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Szinonimák:
Competent Cells for Transformation
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
NovaBlue Competent Cells - Novagen, NovaBlue is a K-12 strain ideally suited as an initial cloning host due to its high transformation efficiency, blue/white screening capability (with appropriate plasmids) and recA endA mutations.
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
transformation efficiency: >1×108 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
Komponensek
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlNovaBlue Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
Figyelmeztetés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Colony PCR-reagensek és a REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ és JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagenseket használó kolónia PCR protokollunk.
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.