71227
NovaBlue GigaSingles Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Javasolt termékek
product name
NovaBlue GigaSingles Competent Cells - Novagen, NovaBlue GigaSingles Competent Cells produce greater than 1 × 10⁹ colonies/µg plasmid DNA for cloning applications requiring high-efficiency transformations.
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
transformation efficiency: 1×109 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
NovaBlue GigaSingles Competent Cellsproduce greater than 1 × 109 colonies/µgplasmid DNA for cloning applicationsrequiring high-efficiency transformations.
Tulajdonságok és előnyök
- Guaranteed efficiency >1 × 10⁹ cfu/µg
- Ideal for high-efficiency cloning
- High-quality plasmid DNA preparation
- Easy-to-use Singles format
- Prepared using an optimized chemical method
Komponensek
•2 or 4 × 2 mlSOC Medium
•10 µlTest Plasmid (ampicillin resistant)
Figyelmeztetés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2