Merck
70526
Clonables Ligation/Transformation Kit - Novagen
Simple, reproducible ligation and transformation—in as little as 23 minutes
Szinonimák:
Clonables Kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106617
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
The Clonables Kit enables convenient, dependable, high-efficiency ligation and transformation of any compatible DNA ends. The kit features a unique, universal Ligation Premix, containing ligase, buffer, and cofactors, which supports ligation of any type of DNA cohesive or blunt ends in a 15-minute reaction. Ligated DNA is transformed into NovaBlue Singles Competent Cells, which use a streamlined protocol that takes less than 8 minutes for ampicillin-resistant plasmids and 38 minutes for other antibiotic-resistant plasmids. This kit can be used with a variety of cloning vectors and is compatible with any type of DNA end, without altering the ends or desired cloning junctions. The Clonables Kit contains sufficient reagents to perform 11 ligation and transformation reactions, and includes a control vector and insert mix to verify performance.
Tulajdonságok és előnyök
  • Fast! 15-minute ligation, 8-minute transformation with ampicillin selection
  • Ligation components premixed to decrease pipetting steps and increase reliability
  • One reaction, optimized for cohesive ends, single base overhangs, and blunt ends
  • Single-use competent cells eliminate need to aliquot, freeze/thaw, or waste partially used vials
  • Compatible with PCR buffer, TE, restriction enzyme buffer, or End Conversion Mix
Jogi információk
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2